Přejít k obsahu
Z654310
Caps for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, colorless premium cap TPCh260 (with PTFE coated seal)
Synonyma:
caps bottles, glass bottles caps
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless premium cap TPCh260 (with PTFE coated seal)
Fitting:
GL 45 neck thread
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless premium cap TPCh260 (with PTFE coated seal)
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 1088679
parameter
-196-260 °C temp. stability
fitting
GL 45 neck thread
General description
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)