Přejít k obsahu
Z653810
Pyrex® glass gas distribution tubes
porosity grade 1
Synonyma:
3830/02M
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Material:
borosilicate glass tube, colorless tube
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations: no
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass tube, colorless tube
sterility
non-sterile
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
SciLabware 3830/02M
availability
available only in EU
Overall L
300 mm
thimble O.D.
15 mm
tube diam.
8 mm
binding type
non-treated surface
General description
  • Ideal for the dispersion of gas oin liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)