Merck
Z653527
Pyrex® glass test tubes without rim, medium wall
O.D. × L 16 mm × 125 mm, wall thickness 1.2 mm
Synonyma:
1622/10M
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121700
Material:
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations: no, Push fit
Packaging:
pack of 100 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/10M
availability
available only in EU
O.D. × L
16 mm × 125 mm
tube diam.
16 mm
wall thickness
1.2 mm
General description
  • Rimless for greater convenience in plugging and rack storage
  • Ideal for culture work
  • Fully autoclavable
  • High resistance to attack by water
  • Reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • Manufactured from heat resistant Pyrex borosilicate glass allowing use at high temperatures
  • Conforms to ISO 4142
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)