Merck
Z641278
BRAND® centrifuge tube caps
for 48 mL tubes
Synonyma:
plastic caps for centrifuge tubes, plug for centrifuge tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
polyethylene
Packaging:
pack of 100
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polyethylene
feature
for 48 mL tubes
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
BRAND
General description
Our caps for PP centrifuge tubes are made from high-quality polethylene (PE), ensuring a secure fit and reliable sealing.
Other Notes
BR115370 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® centrifuge tube caps
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)