Merck
Z600598
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 300 μL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
Suprasil® quartz
description
with 2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 105-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
25 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
300 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
with PTFE lid
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)