Merck
Z380210
Test tube half racks for orbital mixer
20-mm tubes 4 × 5 array
Synonyma:
187480020, F18748-0020, compact rack for orbital mixers, compact tube rack, tube holder, tube rack
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18748-0020
Feature:
Holds 20 x 20 mm tubes
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
Holds 20 x 20 mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18748-0020
size
128 mm × 105 mm × 72 mm
General description
Compact size polypropylene plastic racks save space in water baths, laminar flow hoods and fume hoods.
Application
For secure orbital mixing of samples in test tubes.
Features and Benefits
  • Available in 5 grid sizes to accommodate the full range of laboratory test tubes.
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
  • Dimensions: 12.8 x 10.5 x 7.2cmH (5.1 x 4.1 x 2.8").
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)