Merck
Z376825
Scintillation vials, general purpose
polypropylene
Synonyma:
Scintillation Vials, Simport Plastics S207-5, sample container, sample storage, secure sample storage, tamper proof sample storage
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1000 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1000 ea
manufacturer/tradename
Simport S207-5
vial size
16 mm × 57 mm
volume
6.5 mL
General description
General purpose vials can be used for liquid scintillation counting, gamma counting, chromatography, sample storage, and culturing. Fits LKB and Packard Varisette counters. Vials are securely sealed by snapping the cap on. Cap removal requires a simple 1/4 twist, reducing the chance of spillage associated with pull of caps. Polyethylene vials are supplied with polypropylene caps. Polypropylene vials are supplied with polyethylene caps.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)