Merck
Z373508
Carestream® BioMax® light film
Synonyma:
autoradiography film, xray film
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105341
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
size
7 in. (18 cm) × 9.5 in. (24 cm)
General description
Double-emulsion film on clear base. Provides clearest background and highest sensitivity for chemiluminescence detection systems. Also suitable for autoradiography, but with less sensitivity for high-energy isotopes than X-Omat AR and BioMax MS, and than BioMax MR for medium-energy isotopes.
Sheets of film with no interleaved paper
Legal Information
BioMax is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Carestream is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carestream® BioMax® light film
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)