Přejít k obsahu
Z373419
LiposoFast Liposome Factory
pore size 100 nm, polycarbonate membrane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41104900
Pore size:
100 nm
Material:
polycarbonate membrane
Sterility:
non-sterile
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
pore size
100 nm
General description
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiposoFast Liposome Factory
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)