Přejít k obsahu
Z373400
LiposoFast Liposome Factory
Basic unit with stabilizer
Synonyma:
Factory for Liposomes, LiposoFast Kit, Liposome Factory
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Sterility:
non-sterile
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Includes membrane support capsule, two 0.5 mL gas-tight syringes, benchtop stabilizer, and 50 polycarbonate membranes, 100 nm pore size.
sterility
non-sterile
General description
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiposoFast Liposome Factory
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)