Přejít k obsahu
Z370509
Nalgene® Labtop cooler
0°C Labtop cooler, clear lid
Synonyma:
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation, Nalgene 5116-1300, PCR cooler, benchtop cooler
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5116-1300
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
to hold twelve 12-13 mm diameter tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5116-1300
L × W × H
197 mm × 140 mm × 190 mm
General description
Maintains twelve 12-13 mm diameter tubes below 1°C for up to 5 hrs at room temperature.
Molded from durable polycarbonate and filled with non-toxic freezable gel. A convenient alternative to ice buckets for keeping reagents and enzymes cool. Also protects critical samples from temperature fluctuations in the freezer.
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Labtop cooler
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)