Merck
Z368997
Finnpipette® stand
pkg of 1 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41122801
Manufacturer/tradename:
Finn 9420290, Finn
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Finn 9420290, Finn
General description
Rugged molded supports provide plenty of height for the longest Finnpipettes. Aluminum crossbar has curved upper edge to fit securely under the finger support of any Finnpipette single-channel or multi-channel pipette.
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)