Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 990,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6900-0020
Material:
polypropylene container
Packaging:
pack of 1 ea
2 990,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
polypropylene container
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 6900-0020
L × W × H
543 mm × 435 mm × 130 mm
capacity
20 L
General description
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene 6900-0020 | manufacturer/tradename Nalgene 6902-3000 | manufacturer/tradename Nalgene 6900-0010 | manufacturer/tradename Nalgene 6902-1000 |
| material polypropylene container | material polypropylene container | material polypropylene container | material polypropylene container |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| capacity 20 L | capacity 3.1 L | capacity 9.5 L | capacity 1.8 L , 1.8 qt (2 L) |
| L × W × H 543 mm × 435 mm × 130 mm | L × W × H 324 mm × 260 mm × 70 mm | L × W × H 361 mm × 311 mm × 143 mm | L × W × H 260 mm × 159 mm × 64 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sterilizing pans
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?