Merck
Z360252
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
Synonyma:
carboys, nalgene bottles, nalgene containers, Nalgene 2319-0020, laboratory container, vessel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0020
H × D
15 3/10 in. (389 mm) × 9 8/10 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
General description
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Screw closure 83B (83 mm) with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty).
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy with spigot
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)