Přejít k obsahu
Z359084
Nalgene® Labtop cooler
0°C Labtop cooler, gel-filled lid
Synonyma:
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation, Nalgene DS5116-0032, cryogenic storage, vial cryo storage box
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Nalgene® DS5116-0032
Feature:
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5116-0032
L × W × H
243 mm × 157 mm × 146 mm
General description
Maintains 32 microtubes below 1°C for up to 5 hrs at room temperature.
Molded from durable polycarbonate and filled with non-toxic freezable gel. A convenient alternative to ice buckets for keeping reagents and enzymes cool. Also protects critical samples from temperature fluctuations in the freezer.
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Labtop cooler
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)