O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5030-0505
Feature:
autoclavable, Holds 25 x vials
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 4 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
polycarbonate
feature
autoclavable, Holds 25 x vials
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5030-0505
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
blue
General description
Accept all Nalgene cryogenic vials. Bottom of each well interlocks with vial, allowing one-hand manipulation.
Wider spacing for easier manipulation
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rack for Nalgene® cryogenic vials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?