Přeskočit na
Z334146
BRAND® test tube racks, PP
Holds 21 x 30 mm tubes, blue
Synonyma:
laboratory rack, test tube holder, test tube stand, tube rack
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 990,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
BRAND 4340041
Feature:
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
Material:
polypropylene
1 990,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
manufacturer/tradename
BRAND 4340041
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
color
blue
General description
Versatile and inexpensive racks for common diameter test tubes. Sturdy construction, stackable.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
Other Notes
BR4340041 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z334219Z334286Z334294
description
Holds 21 x 30 mm tubes, blue
description
Holds 21 x 30 mm tubes, red
description
Holds 21 x 30 mm tubes, white
description
Holds 32 x 25 mm tubes, white
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, Holds 21 x 30 mm tubes, positions 3 × 7
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 8, Holds 32 x 25 mm tubes
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
color
blue
color
red
color
white
color
white
manufacturer/tradename
BRAND 4340041
manufacturer/tradename
BRAND 4340042
manufacturer/tradename
BRAND 4340040
manufacturer/tradename
BRAND 4340030
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® test tube racks, PP
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)