Přeskočit na
Z334111
BRAND® cryovial racks, PP
red
Synonyma:
microcentrifuge tube rack, microtube holder, microtube rack, tube rack
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 380,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
BRAND 4341002, BRAND
Feature:
positions 6 × 14
Material:
polypropylene , red
2 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene , red
feature
positions 6 × 14
manufacturer/tradename
BRAND 4341002, BRAND
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
diam.
13 mm
General description
Racks for cryo vials are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled PP, density 1.2 g/cm3), will not float in waterbath. Operating temperature: -20 to 90 °C. Autoclavable at 121 °C. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly. Available in four different colors.
Other Notes
BR4341002 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z334081Z334332Z334138
feature
positions 6 × 14
feature
positions 6 × 14
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 6 × 14, Holds 84 x 13 mm tubes
feature
positions 6 × 14
manufacturer/tradename
BRAND 4341002
manufacturer/tradename
BRAND 4341001
manufacturer/tradename
BRAND 4340000
manufacturer/tradename
BRAND 4341000
material
polypropylene , red
material
blue , polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene , white
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
diam.
13 mm
diam.
13 mm
diam.
-
diam.
13 mm
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® cryovial racks, PP
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)