Merck
Z334006
BRAND® microcentrifuge tube, 0.5 mL with lid
clear polypropylene, pkg of 1000
Synonyma:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
0.5 mL
Material:
cap (Lid), clear polypropylene
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1000
Feature:
RCF 10,000 × g, RNase and DNase free
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
cap (Lid), clear polypropylene
sterility
non-sterile
feature
RCF 10,000 × g, RNase and DNase free
packaging
pkg of 1000
manufacturer/tradename
BRAND
H × O.D.
32 mm × 7.9 mm
capacity
0.5 mL
General description
Withstands RCF up to 10000 × g at 20 °C for 20 minutes.
Features and Benefits
  • High cleanliness for demanding applications
  • Tight sealing snap lid
  • Can be opened and closed with one hand
Other Notes
BR780507 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)