Merck
Z332437
BRAND® discharge tube for Dispensette®
with integrated valve, fine tip, for 0.5, 1, 2, 5 & 10 mL Dispensette III
Synonyma:
accessories for seripettor and seripettor pro, discharge tube for seripettor and seripettor pro
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Material:
(Includes: cap, EPDM discharge valve, and sealing ring)
L:
90 mm
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
(Includes: cap, EPDM discharge valve, and sealing ring)
manufacturer/tradename
BRAND 707915
L
90 mm
tube nominal capacity
2 mL
General description
Discharge tubes for seripettor pro. Incl. closure cap, EPDM discharge valve and sealing ring.
Other Notes
BR707915 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)