Přejít k obsahu
Z331783
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.5 mL, with integrated bellows
Synonyma:
disposable dropping pipette, dropping pipet, plastic dropping pipette, transfer pipet
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Material:
PE-LD
Capacity:
1.5 mL
Sterility:
non-sterile
Manufacturer/tradename:
BRAND
Feature:
graduations 0.5 mL, graduations, with integrated bellows
Packaging:
pack of 100
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PE-LD
sterility
non-sterile
feature
graduations 0.5 mL, graduations, with integrated bellows
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
BRAND
L
133 mm
capacity
1.5 mL
General description
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Other Notes
BR125410 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® dropping pipettes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)