Přejít k obsahu
Z331678
BRAND® macro pipette controller
gray
Synonyma:
brand pipette, macro pipette controller
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
BRAND 26200
Volume:
0.1-200 mL
Material:
gray , plastic (autoclavable), silicone (autoclavable)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
gray , plastic (autoclavable), silicone (autoclavable)
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
BRAND 26200
volume
0.1-200 mL
General description
One single macro pipette controller covers the entire range of bulb and graduated pipettes from 0.1 to 200 mL. The conical silicone adapter offers a secure fit for the different diameters. The unit is fully autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285.
Supplied with a spare hydrophobic membrane filter which protects the system from liquid penetration.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® macro pipette controller
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)