Merck
Z331139
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23, glass key
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS14/23
Material:
cylindrical , glass key
Feature:
graduated
Capacity:
50 mL
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
cylindrical , glass key
joint
joint: ST/NS14/23
feature
graduated
manufacturer/tradename
Lenz 4.3528.11
capacity
50 mL
stopcock plug bore size
2.5 mm
General description
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Legal Information
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)