Přejít k obsahu
Z330868
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS19/26
Material:
borosilicate glass 3.3 , glass key
Feature:
graduated: no
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass 3.3 , glass key
joint
joint: ST/NS19/26
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Bistabil®, Lenz 4.0100.37
funnel capacity
100 mL
plug bore
2.5 mm
Legal Information
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenz® Squibb separating funnel
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)