Merck
Z330353
BRAND® dropper bottle, PTFE
capacity 50 mL
Synonyma:
dropping bottle, dropping bottles
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE bottle, cylindrical bottle, narrow-mouth bottle, white bottle
joint
joint threaded neck
feature
with cap
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 125328
capacity
50 mL
diam. × H
43 mm × 100 mm
General description
PTFE, flexible outstanding chemical resistance. Dropper nozzle with screw-cap.
Other Notes
BR125328 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® dropper bottle, PTFE
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)