Merck
Z329436
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 250 mm
Synonyma:
magnetic stir bar retriever, stirring bar retriever
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137710
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE-coated
Quality Segment
manufacturer/tradename
BRAND 137710
L
250 mm
diam.
~8 mm
General description
Magnetic core fully sealed.
Other Notes
BR137710 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)