Přeskočit na
Z328650
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 10 mm, bar diam. 3 mm
Synonyma:
PTFE, Stirring rods
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 470,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated , cylindrical
Manufacturer/tradename:
BRAND 137108
1 470,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
PTFE-coated , cylindrical
manufacturer/tradename
BRAND 137108
L
10 mm
bar diam.
3 mm
General description
BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are expertly designed for optimal mixing performance, featuring a smooth, round shape that enhances stirring efficiency. Their Alnico V magnetic cores are protected by a robust PTFE (polytetrafluoroethylene) coating, ensuring durability and resistance to chemical damage. These stirring bars are particularly effective for use in large volumes or thick mixtures, making them ideal for a variety of laboratory applications.
Features and Benefits
  • BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
  • The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Other Notes
BR137108 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z328790Z328766Z328839
material
PTFE-coated , cylindrical
material
PTFE-coated , cylindrical
material
PTFE-coated , cylindrical
material
PTFE-coated , cylindrical
L
10 mm
L
30 mm
L
20 mm
L
5 mm
bar diam.
3 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
2 mm
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
BRAND 137108
manufacturer/tradename
BRAND 137125
manufacturer/tradename
BRAND 137115
manufacturer/tradename
BRAND 137102
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)