Merck
Z326178
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
Synonyma:
analytical flask, glass flask, graduated flask, measuring flask, volumetric flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
10 mL
Material:
borosilicate glass , wide-neck
Packaging:
pack of 2
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass , wide-neck
sterility
non-sterile
feature
cap: no, class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
10 mL, accuracy: 0.04 mL
capacity
10 mL
General description
Volumetric flasks, beaded rim. DIN EN ISO 1042, class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR37045 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)