Merck
Z325155
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 20 mL
Synonyma:
BLAUBRAND® Pipette, ETERNA bulb pipette, class AS pipette, glass pipette, precision bulb pipette
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
20 mL
Material:
AR-Glas®
Feature:
class AS with batch number
Packaging:
pack of 6 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 691
description
amber mark: yes
feature
class AS with batch number
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
BRAND 30514
volume measuring range
20 mL, accuracy: 0.03 mL
L
510 mm
capacity
20 mL
General description
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Other Notes
BR30514 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)