pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
500 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 5 mL
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
500 mL
H
365 mm
General description
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Other Notes
BR31954 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?