Merck
Z290645
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Packaging:
pkg of 1 ea
Material:
glass housing
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass housing
feature
graduation
packaging
pkg of 1 ea
funnel capacity
1000 mL
membrane diam.
90 mm
neck diam.
90 mm
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)