Přeskočit na
Z290483
Vacuum filtration assembly flasks
side-arm flask, capacity 125 mL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 530,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
125 mL
Material:
borosilicate glass , glass housing
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Packaging:
pack of 1, pkg of 1 ea
2 530,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass , glass housing
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
125 mL
fitting
connector for stopper
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z290459Z290610Z290637
Sigma-Aldrich
capacity
125 mL
capacity
1000 mL
capacity
1000 mL
capacity
4000 mL
material
borosilicate glass , glass housing
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass , glass housing
material
borosilicate glass , glass housing
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
fitting
connector for stopper
fitting
connector for stopper
fitting
connector for 40/35 joint
fitting
connector for 40/35 joint
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vacuum filtration assembly flasks
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)