Merck
X1126
Xylazine
≥99%, Alpha-2 adrenergic agonist
Synonyma:
2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H16N2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
220.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-902-1
MDL number:
Assay:
≥99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Xylazine, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
BPICBUSOMSTKRF-UHFFFAOYSA-N
General description
Xylazine is soluble in methanol (50 mg/ml), yielding a clear, colorless solution. It is also soluble in dilute HCl acid and in chloroform. Xylazine is practically insoluble in water and in alkali solutions.
Application
Xylazine has been used to anaesthetise experimental animals.
Biochem/physiol Actions
α2-adrenoceptor agonist, sedative, muscle relaxant.
Xylazine when used along with ketamine is considered to be a potent and safe anaesthetic in experimental animal. It is known to elevate the hepatic release of glucose, which aggravates to hyperglycemia.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylazine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)