Přeskočit na
W3513
Water
HPLC grade, suitable for HPLC
Synonyma:
H2O
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 110,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 210,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
18.02
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Grade:
BioPerformance Certified
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
1 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Water, BioPerformance Certified
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
absorption
≤0.05 at 290
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Water has been used:
  • as a component of the reaction mixture for polymerase chain reaction (PCR)[1][2]
  • in the dilution of plasmids for real-time PCR
  • as a component of 1X TE buffer and library elution buffer (LEB)[3]
Preparation Note
This product is prepared from double distilled and deionized water
Other Notes
Easily compare specifications for Water products with the Water specification table.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
952804.86505W3500
Water BioPerformance Certified
Sigma-Aldrich
W3513
Water
Water tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Water
Water OmniPur&#174; Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Water
Water sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
Water
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)