Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 260,00 Kč |
100 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 12 700,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polycarbonate body, polypropylene closure
4 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
polycarbonate body, polypropylene closure
description
Autoclavable
W × L × H
77 mm × 77 mm × 77 mm
application(s)
agriculture
General description
Unit is unbreakable and designed for prolonged use. Unique closure and drip ring makes this product ideal for plant tissue culture use.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material polycarbonate body, polypropylene closure | material polycarbonate body, polypropylene closure | material - | material polypropylene |
| W × L × H 77 mm × 77 mm × 77 mm | W × L × H 77 mm × 77 mm × 97 mm | W × L × H - | W × L × H - |
| description Autoclavable | description Autoclavable | description - | description Autoclavable |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magenta™ vessel
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?