Merck
V7130
Liquid scintillation vials, glass
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, the cap is made of urea and the liner material is a polyethylene cone, pkg of 500 ea
Synonyma:
Radioactive Scintillation Vials
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
Material:
glass vial
Packaging:
pkg of 500 ea
Feature:
closure type polyethylene cap, poly-seal liner, closure type screw top vial
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass vial
feature
closure type polyethylene cap, poly-seal liner, closure type screw top vial
packaging
pkg of 500 ea
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
volume
20 mL
fitting
thread for 22-400
General description
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
Packaging
Vials with caps attached are packed in individual cells in trays of 100.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Liquid scintillation vials, glass
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)