Merck
V5015
VU0152100
≥98% (HPLC)
Synonyma:
3-Amino-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4,6-dimethyl-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H19N3O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
341.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CNC(=O)c2sc3nc(C)cc(C)c3c2N)cc1
InChI
1S/C18H19N3O2S/c1-10-8-11(2)21-18-14(10)15(19)16(24-18)17(22)20-9-12-4-6-13(23-3)7-5-12/h4-8H,9,19H2,1-3H3,(H,20,22)
InChI key
MDNWGCQSCGNTKH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Positive allosteric modulator of muscarinic choline receptor M4.
Positive allosteric modulator of muscarinic choline receptor M4. Potentiates activation by acetylcholine, but posesses no intrinsic agonist activity alone.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)