Přeskočit na
V1131
trans-Vaccenic acid
≥99% (capillary GC)
Synonyma:
11-trans-Octadecenoic acid, trans-11-Octadecenoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 950,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H34O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
282.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
211-758-9
MDL number:
4 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+
InChI key
UWHZIFQPPBDJPM-BQYQJAHWSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
V1381V0384754587
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
functional group
-
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥97% (capillary GC)
assay
97% (CP)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
Macadamia integrifolia oil
biological source
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)