Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 510,00 Kč |
O této položce
UNSPSC Code:
41121702
NACRES:
NB.73
eCl@ss:
32119210
5 510,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlifeature
capacity 20 tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H37080-0020
General description
For use with any vortex mixer equipped with a rubber pad or test tube cup. The device holds 1.5 mL tubes in a disk mounted on a shaft. A sliding plate holds down the tube caps when in use. Provides rapid and complete mixing of many samples at once.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art H37080-0020 | manufacturer/tradename Bel-Art F37080-0008 | manufacturer/tradename Bel-Art H37080-0020 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific C2000-A02 |
| feature capacity 20 tubes | feature capacity 8 tubes | feature for tubes 1.5 mL, no. of holes 20 | feature holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 2 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vortex adapter for microcentrifuge tubes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?