Přeskočit na
TMO3662-0250
Nalgene® graduated cylinders
polypropylene, volume 250 mL, case of 12 ea
Synonyma:
PP cylinder, graduated PP cylinder, Nalgene 3662-0250, measuring cylinder, measuring flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
12 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 900,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Material:
polypropylene
Packaging:
case of 12 ea
17 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
packaging
case of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 3662-0250
volume
250 mL
General description
Non-wetting, they deliver all they contain (calibrated TC/TD at 20°C). Meet Class B accuracy requirements of ASTM E1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" and all requirements of ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". No meniscus to confuse readings. Blue, molded, PP base resists tipping. Molded-in graduations with additional major graduation lines on the back of cylinder for easier, more accurate fluid level readings. Generous pour spout. Can be autoclaved, but accuracy will be affected.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
TMO3662-4000TMO3662-2000TMO3663-0250
description
polypropylene, volume 250 mL, case of 12 ea
description
polypropylene, volume 4000 mL, case of 2 ea
description
polypropylene, volume 2000 mL, case of 4 ea
description
PMP, volume 250 mL, case of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 3662-0250
manufacturer/tradename
Nalgene 3662-4000
manufacturer/tradename
Nalgene 3662-2000
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-0250
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
PMP
packaging
case of 12 ea
packaging
case of 2 ea
packaging
case of 4 ea
packaging
case of 12 ea
volume
250 mL
volume
4000 mL
volume
2000 mL
volume
250 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® graduated cylinders
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)