Přejít k obsahu
TMO2403-1000
Nalgene® phthalate-free wash bottle
FEP, bottle volume 1000 mL, unlabelled, case of 4 ea
Synonyma:
fluid diepenser, plastic wash bottle, Nalgene 2403-1000, dispensing bottle, squeeze bottle, wash bottle
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
FEP
packaging
case of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2403-1000
bottle volume
1000 mL
General description
Ensure contamination-free dispensing with Thermo Scientific Nalgene Wash Bottles made with PTFE FEP, useful for trace element work. These phthalate-free bottles offer excellent chemical resistance and are molded entirely of fluoropolymers. Designed to dispense through the top with a closure and stem molded in one piece for uniform leakproof† service. The precision-molded tip provides a straight, steady stream and ultimate control without sputtering.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)