Přejít k obsahu
TMO2116-1000
Nalgene® straight-sided wide-mouth jar
polycarbonate, jar capacity 1000 mL, clear, case of 16 ea
Synonyma:
clear plastic container, screw top container, Nalgene 2116-1000, laboratory container, receptical, vessel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear , polycarbonate , straight , wide-mouth
packaging
case of 16 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2116-1000
jar capacity
1000 mL
General description
Collect and store pastes, solids, specimens and lab supplies with window-clear Thermo Scientific Nalgene Straight-side Wide-Mouth Jars. A wide temperature range (-135°C to +135°C) makes these jars an excellent choice for cold room and refrigerated use all the way to the autoclave. These high impact-resistant jars are extremely versatile. Not liquid leakproof.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)