Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 170,00 Kč 3 544,50 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H7F3N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
3 544,50 Kč
Ceníková cena4 170,00 KčUložit 15 %Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlibiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1-n2ccnc2
InChI
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-6-5-14-7-15/h1-7H
InChI key
WZBWBNCQUTXYEL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Biochem/physiol Actions
Potent nitric oxide synthase inhibitor.
Potent nitric oxide synthase inhibitor. Because of the putative involvement of nitric oxide in depression and stress syndromes, TRIM was studied for its antidepressant effects, and found to reduce manifestations of stress in an animal model as well as fluoxetine.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?