Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 945,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 530,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 300,00 Kč |
50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 17 000,00 Kč |
O této položce
945,00 Kč
biological source
synthetic
Quality Segment
description
Oxidized form
assay
≥99% (titration)
form
powder
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES string
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI key
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43), BCHE(590)
rat ... Adra1a(29412), Adra1b(24173), Adra1d(29413)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-α-Lipoic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?