Merck
T4257
Tripentadecanoin
≥99%
Synonyma:
TG(15:0/15:0/15:0), 1,2,3-Tripentadecanoylglycerol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C48H92O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
765.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-46(49)52-43-45(54-48(51)42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)44-53-47(50)41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h45H,4-44H2,1-3H3
InChI key
CLJLWABDLPQTHL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A rare natural lipid induces neuroglobin expression to prevent amyloid oligomers toxicity and retinal neurodegeneration.: This study explores the protective effects of a rare natural lipid, presumably including Tripentadecanoin, on neurodegeneration. It specifically focuses on neuroglobin expression to combat amyloid oligomers′ toxicity in the retina (Oamen et al., 2022).
  • Analysis of fatty acid content and composition in microalgae.: This research details methods for analyzing fatty acid content and composition in microalgae, providing insights into how Tripentadecanoin and similar fatty acids are profiled in these organisms (Breuer et al., 2013).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)