Merck
T2952
Tetrabenazine
≥98% (HPLC), VMAT inhibitor, solid
Synonyma:
9,10-Dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-3-isobutyl-(rel 3R,11bR)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H27NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
317.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-383-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
40090
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tetrabenazine, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)C(=O)CC3c2cc1OC
InChI
1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1
InChI key
MKJIEFSOBYUXJB-GDBMZVCRSA-N
Application
Tetrabenazine has been used for dopamine uptake assays in mouse brain cells1. Tetrabenazine has also been used for non-specific binding assays in postnuclear supernatants derived from PC-12 and CV-1 cells2.
Biochem/physiol Actions
Tetrabenazine is a reversible type 2 vesicular monoamine transporter (VMAT) inhibitor.
Tetrabenazine is a reversible type 2 vesicular monoamine transporter (VMAT) inhibitor. It depletes dopamine stores.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Tetrabenazine is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 10 mg/ml and is insoluble in water.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)