Merck
T0637
Trypsin inhibitor
saline suspension
Synonyma:
Trypsin Inhibitor Agarose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Trypsin inhibitor–Agarose, saline suspension, protein from Glycine max (soybean)
biological source
protein from Glycine max (soybean)
Quality Segment
form
saline suspension
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥1 mg/mL binding capacity (trypsin)(with activity of 10,000 BAEE units per mg)
storage temp.
2-8°C
Application
Trypsin inhibitor-Agarose has been used in affinity chromatography for the purification:
  • of shrimp chymotrypsin
  • of protease from Trichoderma reesei
  • of Ras-interacting protein 1(Rasip 1)
Trypsin inhibitor-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography, and specialty resins.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin inhibitor–Agarose
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)