Merck
SYNP170005D
Synthware round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 350 mL, O.D. × L 80 mm × 115 mm, bushing type, #15
Synonyma:
Synthware P170005D, pressure tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
350 mL
Manufacturer/tradename:
Kemtech P170005D
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
bushing type #15
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P170005D
O.D. × L
80 mm × 115 mm
capacity
350 mL
General description
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 350mL, #15, 80X115mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
Application
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)