Merck
SRP0691
PI3K (P85 ALPHA) Protein
recombinant
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~86 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~86 kDa
concentration
0.2 μg/μL
accession no.
NM_181523
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PI3K (5295)
Application
Useful for Western blot and kinase assays.
Biochem/physiol Actions
Recombinant full-length human PI3K (p85alpha) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His tag. The PI3K comprises of a 110 kDa catalytic subunit and a 85 kDa regulatory subunit. A number of isoforms of the 110 kDa catalytic subunit and the 85 kDa regulatory subunit exist in cells. p85α modulates the interaction between PI3K and platelet-derived growth factor receptor (1). Furthermore, estrogen receptor isoform ER-alpha binds in a ligand-dependent manner to the p85-alpha regulatory subunit of PI3K. Stimulation with estrogen increases ER-alpha-associated PI3K activity, leading to the activation of protein kinase B/AKT and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) (2).
Preparation Note
Formulated in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, with 25% glycerol.
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)