Přejít k obsahu
SRP0570
5′-NUCLEOTIDASE/CD73, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyma:
5′- nucleotidase, Ecto-5′-nucleotidase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
58.6 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... NT5E(4907)
General description
5′-Nucleotidase/CD73 is glycosyl-phosphatidyl inositol (GPI)- anchored cell surface protein. Itis present in various tissues and cells including endothelial cells, epithelialcells, and subsets of B and T cells.
Application
5′-Nucleotidase/CD73 has been used as a standard in recombinanthuman CD73 assay.
Biochem/physiol Actions
5′-Nucleotidase/CD73 actsas a rate-limiting enzyme to produce adenosine. It helps in upholding tissuehomeostasis by converting the adenosine triphosphate (ATP)-triggered immuneactivation to adenosine-mediated immunosuppression.CD73 is a novel immunoinhibitory protein that participates in tumor growthand metastasis. CD73 in combination with conventional therapy and/or otherimmune checkpoint inhibitors has been reported to show therapeutic effectsagainst cancer.
Physical form
Aqueous solution
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)